Przejdź do
AABH97CD72AE
AA BLOCKS, INC.
Manool
Synonim(y):
(3R)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-3-methyl-1-penten-3-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H34O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.49
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Key
CECREIRZLPLYDM-QGZVKYPTSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manool
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)