Przejdź do
AABH97CD7D65
AA BLOCKS, INC.
21-Deoxycortisol
Synonim(y):
(11beta)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.47
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Inchi Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)