Merck
AABH97CD7DF7
AA BLOCKS, INC.
(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Synonim(y):
(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H18O5N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
Inchi Key
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)