Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH97CD81E5

AA BLOCKS, INC.

Hydroxy Desmethyl Bosentan

Synonim(y):

4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-hydroxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H27O7N5S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C26H27N5O7S/c1-26(2,16-33)17-8-10-18(11-9-17)39(35,36)31-22-21(38-20-7-4-3-6-19(20)34)25(37-15-14-32)30-24(29-22)23-27-12-5-13-28-23/h3-13,32-34H,14-16H2,1-2H3,(H,29,30,31)

Inchi Key

JXXCMZWROOURSZ-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów