Przejdź do
AABH97CD822A
AA BLOCKS, INC.
Pregnanetriol
Synonim(y):
(3alpha,5beta,20S)-pregnane-3,17,20-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.52
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Inchi Key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)