Merck
AABH97CD838D
AA BLOCKS, INC.
α-Amanitin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C39H54O14N10S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.98
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C39H54N10O14S/c1-4-16(2)31-36(60)42-11-29(55)43-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(51)7-22(20)46-38)9-23(33(57)41-12-30(56)47-31)44-37(61)32(17(3)27(53)14-50)48-35(59)26-8-19(52)13-49(26)39(62)24(10-28(40)54)45-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,46,50-53H,4,8-15H2,1-3H3,(H2,40,54)(H,41,57)(H,42,60)(H,43,55)(H,44,61)(H,45,58)(H,47,56)(H,48,59)/t16-,17-,19+,23-,24-,25-,26-,27-,31-,32-,64?/m0/s1
Inchi Key
CIORWBWIBBPXCG-JAXJKTSHSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)