Przejdź do
AABH97CD847D
AA BLOCKS, INC.
EGA
Synonim(y):
(E)-2-(4-bromobenzylidene)-N-(2,6-dimethylphenyl)hydrazine-1-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H16O1N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H16BrN3O/c1-11-4-3-5-12(2)15(11)19-16(21)20-18-10-13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21)/b18-10+
Inchi Key
QVNLLEFLGISSAQ-VCHYOVAHSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EGA
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)