Merck
AABH97CD863D
AA BLOCKS, INC.
Flupirtine-d4 (hydrochloride)
Synonim(y):
ethyl 2-amino-6-[(4-fluorobenzyl)amino]-3-pyridinylcarbamate hydrochloride d_4_
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H18O2N4Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.78
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H17FN4O2.ClH/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1H/i3D,4D,5D,6D;
Inchi Key
WBAZQELGBFQHPE-HGSONKNXSA-N
Purity
99%14
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)