Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH97CD8672

AA BLOCKS, INC.

NAP-1

Synonim(y):

ethyl 5-(4-chlorophenyl)-2-methyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C20H18O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.82
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C20H18ClNO2/c1-3-24-20(23)18-13-19(15-9-11-16(21)12-10-15)22(14(18)2)17-7-5-4-6-8-17/h4-13H,3H2,1-2H3

Inchi Key

RYNBQQWODYCGRR-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów