Przejdź do
AABH97CD8712
AA BLOCKS, INC.
MS023 (hydrochloride)
Synonim(y):
N1-((4-(4-isopropoxyphenyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-N1-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H28O1N3Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.79
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C17H25N3O.3ClH/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-19-10-15(17)12-20(3)9-8-18;;;/h4-7,10-11,13,19H,8-9,12,18H2,1-3H3;3*1H
Inchi Key
VEUUSCXROKBMMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)