Przejdź do
AABH97CD8A21
AA BLOCKS, INC.
(2S)-2-Amino-4-((2-amino-2-carboxyethyl)thio)butanoic acid
Synonim(y):
(2S)-2-amino-4-(2-amino-2-carboxyethylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H14O4N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.27
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5?/m0/s1
Inchi Key
ILRYLPWNYFXEMH-ROLXFIACSA-N
Purity
90%
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)