Przejdź do
AABH97CD8BAC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/Ca.ClHO4.2H/c;2-1(3,4)5;;/h;(H,2,3,4,5);;
Inchi Key
QHNMGOPAZNDLNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)