Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH97CDA879

AA BLOCKS, INC.

Toremifene

Synonim(y):

2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy}-N,N-dimethylethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H28O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.97
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

2~8C

Inchi Code

1S/C26H28ClNO/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21/h3-16H,17-20H2,1-2H3/b26-25-

Inchi Key

XFCLJVABOIYOMF-QPLCGJKRSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Toremifene




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów