Przejdź do
AABH97CDBC25
AA BLOCKS, INC.
Cyproheptadine
Synonim(y):
4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H21N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.4
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H21N/c1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Inchi Key
JJCFRYNCJDLXIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproheptadine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)