Merck
AABH97CE76DE
AA BLOCKS, INC.
R-(+)-DIOA
Synonim(y):
{[(2S)-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl]oxy}acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H24O4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.31
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
Inchi Key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)