Przejdź do
AABH97CE78EE
AA BLOCKS, INC.
N-cyclohexyl-1H-benzimidazol-2-amine
Synonim(y):
N-cyclohexyl-1H-benzimidazol-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H17N3
Masa cząsteczkowa:
215.3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H17N3/c1-2-6-10(7-3-1)14-13-15-11-8-4-5-9-12(11)16-13/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2,(H2,14,15,16)
Inchi Key
PKTNGYZDDOIBKR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)