Przejdź do
AABH97CE84E2
AA BLOCKS, INC.
(5-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Synonim(y):
(5-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.14
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6N4O6/c1-3-5(9(13)14)6(10(15)16)7-8(3)2-4(11)12/h2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
CIOCINHGDJSRDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)