Przejdź do
AABH97D205AB
AA BLOCKS, INC.
Carbomer
Synonim(y):
2-(chloromethyl)-2-((naphthalen-2-yloxy)methyl)propane-1,3-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H17O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.75
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H17ClO3/c16-8-15(9-17,10-18)11-19-14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)7-14/h1-7,17-18H,8-11H2
Inchi Key
PLZJMCNBPWEGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
940
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbomer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)