Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH97D28BD3

AA BLOCKS, INC.

Deschloro Aripiprazole

Synonim(y):

7-(4-(4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C23H28O2N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.95
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28)

Inchi Key

YZWZYPOWFMWSAH-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

2-8C

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów