Merck
AABH97D2B57E
AA BLOCKS, INC.
Calcium saccharin
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5NO3S.Ca.2H/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9);;;
Inchi Key
SGBHLKCAZFTOGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)