Przejdź do
AABH97D2BF95
AA BLOCKS, INC.
3-Chloro-2,5-furandione
Synonim(y):
3-chloro-2,5-furandione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H1O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C4HClO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Inchi Key
CXJAFLQWMOMYOW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)