Przejdź do
AABH97D2C2D8
AA BLOCKS, INC.
Arsenobetaine
Synonim(y):
(trimethylarsonio)acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O2As1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.06
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Inchi Key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenobetaine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)