Przejdź do
AABH97D2C402
AA BLOCKS, INC.
Esmolol
Synonim(y):
methyl 3-{4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}propanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H25O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.38
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H25NO4/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3
Inchi Key
AQNDDEOPVVGCPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esmolol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)