Produkt AABH97D2E00A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C25H46O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)30-21-24(31-23(3)27)20-29-22(2)26/h24H,4-21H2,1-3H3
Inchi Key
WSYNAKWAAXYNMW-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=33599-07-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?