Przejdź do
AABH97D2EB11
AA BLOCKS, INC.
(S)-1-Octen-3-OL
Synonim(y):
(3S)-1-octen-3-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Inchi Key
VSMOENVRRABVKN-MRVPVSSYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)