Przejdź do
AABH97D2EFE0
AA BLOCKS, INC.
Cyclohexanemethanol, 4-pentyl-, trans-
Synonim(y):
(4-pentylcyclohexyl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H24O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(10-13)9-7-11/h11-13H,2-10H2,1H3/t11-,12-
Inchi Key
RAOQLAYIDNKQHG-HAQNSBGRSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)