Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH97D2F287

AA BLOCKS, INC.

CGP 20712 (dihydrochloride)

Synonim(y):

2-hydroxy-5-{2-[(2-hydroxy-3-{4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy}propyl)amino]ethoxy}benzamide dihydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C23H27O5N4Cl2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.39
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C23H25F3N4O5.2ClH/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;;/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);2*1H

Inchi Key

PURFQCFKYNMIQF-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów