Przejdź do
AABH97D34BD9
AA BLOCKS, INC.
TETRAMETHYLRHODAMINE
Synonim(y):
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(dimethylamino)xanthylium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C24H22N2O3.ClH/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;/h5-14H,1-4H3;1H
Inchi Key
WGTODYJZXSJIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)