Przejdź do
AABH97D36DA4
AA BLOCKS, INC.
Cephalexin Sodium Salt
Synonim(y):
sodium (6R,7R)-7-{[(2R)-2-amino-2-phenylethanoyl]amino}-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H16O4N3S1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.38
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H17N3O4S.Na/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t10-,11-,15-;/m1./s1
Inchi Key
NZDYPHVJLWMLJI-CYJZLJNKSA-M
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)