Przejdź do
AABH97D3D6A2
AA BLOCKS, INC.
TAT-Gap19
Synonim(y):
L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C119H212O26N46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2703.28
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C119H212N46O26/c1-5-67(3)93(111(188)160-78(34-14-20-56-124)100(177)152-77(33-13-19-55-123)106(183)163-88(65-69-28-8-7-9-29-69)110(187)162-87(113(190)191)35-15-21-57-125)165-109(186)86(48-51-92(170)171)161-112(189)94(68(4)6-2)164-108(185)85(47-50-90(128)168)159-99(176)76(32-12-18-54-122)151-101(178)79(37-23-59-142-115(131)132)154-103(180)81(39-25-61-144-117(135)136)155-104(181)82(40-26-62-145-118(137)138)157-107(184)84(46-49-89(127)167)158-105(182)83(41-27-63-146-119(139)140)156-102(179)80(38-24-60-143-116(133)134)153-98(175)75(31-11-17-53-121)150-97(174)74(30-10-16-52-120)149-96(173)73(36-22-58-141-114(129)130)148-91(169)66-147-95(172)72(126)64-70-42-44-71(166)45-43-70/h7-9,28-29,42-45,67-68,72-88,93-94,166H,5-6,10-27,30-41,46-66,120-126H2,1-4H3,(H2,127,167)(H2,128,168)(H,147,172)(H,148,169)(H,149,173)(H,150,174)(H,151,178)(H,152,177)(H,153,175)(H,154,180)(H,155,181)(H,156,179)(H,157,184)(H,158,182)(H,159,176)(H,160,188)(H,161,189)(H,162,187)(H,163,183)(H,164,185)(H,165,186)(H,170,171)(H,190,191)(H4,129,130,141)(H4,131,132,142)(H4,133,134,143)(H4,135,136,144)(H4,137,138,145)(H4,139,140,146)/t67-,68-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,93-,94-/m0/s1
Inchi Key
ALNCFPIRTLVJPY-LJFAJSDSSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)