Przejdź do
AABH97D3E002
AA BLOCKS, INC.
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-2-butyn-1-aminium
Synonim(y):
N,N,N-trimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-yn-1-aminium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H19N2O/c1-13(2,3)10-5-4-8-12-9-6-7-11(12)14/h6-10H2,1-3H3/q+1
Inchi Key
CANZROMYQDHYHR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
CN
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)