Przejdź do
AABH97D3EB94
AA BLOCKS, INC.
Candicine
Synonim(y):
2-(4-hydroxyphenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H18O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.27
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-12(2,3)9-8-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3/p+1
Inchi Key
PTOJXIKSKSASRB-UHFFFAOYSA-O
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Candicine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)