Przejdź do
AABH99A4E21D
AA BLOCKS, INC.
Teneligliptin (hydrobromide hydrate)
Synonim(y):
bis(((2S,4S)-4-(4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidin-2-yl)(thiazolidin-3-yl)methanone) pentahydrobromide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/2C22H30N6OS.5BrH.H2O/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H;1H2/t2*19-,20-;;;;;;/m00....../s1
Inchi Key
NQPRXLXVOBOTGT-KSLCDFCZSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)