Przejdź do
AABH99A508DE
AA BLOCKS, INC.
Ethyl Glycodeoxycholate
Synonim(y):
ethyl ((R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)glycinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H47O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.68
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C28H47NO5/c1-5-34-26(33)16-29-25(32)11-6-17(2)21-9-10-22-20-8-7-18-14-19(30)12-13-27(18,3)23(20)15-24(31)28(21,22)4/h17-24,30-31H,5-16H2,1-4H3,(H,29,32)/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-/m1/s1
Inchi Key
GKLVYRKNWVKNTJ-YCHOJBIXSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)