Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Inchi Code
1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-81-285-268(277)278)227(385)325-186(105-212(373)374)248(406)313-169(87-127(5)6)235(393)302-158(43-31-33-80-272)226(384)318-179(97-144-108-289-156-41-29-27-39-153(144)156)243(401)319-178(96-143-107-288-155-40-28-26-38-152(143)155)242(400)305-164(71-76-207(363)364)231(389)312-170(88-128(7)8)236(394)310-167(267(425)426)46-36-83-287-270(281)282)341-250(408)174(92-139-50-60-148(348)61-51-139)300-203(357)113-292-261(419)214(131(13)14)340-264(422)216(133(17)18)339-259(417)195(122-431)335-246(404)182(101-200(276)354)322-257(415)191(118-427)332-220(378)137(22)297-234(392)175(93-140-52-62-149(349)63-53-140)315-225(383)157(42-30-32-79-271)303-247(405)185(104-211(371)372)326-237(395)168(86-126(3)4)311-219(377)136(21)296-224(382)163(70-75-206(361)362)309-265(423)218(135(20)25-2)342-251(409)177(95-142-56-66-151(351)67-57-142)317-233(391)166(78-85-433-23)308-256(414)194(121-430)336-263(421)215(132(15)16)338-204(358)114-291-223(381)184(103-210(369)370)323-244(402)180(98-145-109-283-124-294-145)320-238(396)171(89-129(9)10)314-258(416)193(120-429)334-240(398)173(91-138-48-58-147(347)59-49-138)299-202(356)111-290-222(380)183(102-209(367)368)324-245(403)181(99-146-110-284-125-295-146)321-254(412)190(117-346)330-239(397)172(90-130(11)12)328-260(418)197-47-37-84-343(197)266(424)196(123-432)337-232(390)165(72-77-208(365)366)306-252(410)189(116-345)331-249(407)187(106-213(375)376)327-253(411)188(115-344)329-221(379)154(273)100-199(275)353/h26-29,38-41,48-67,107-110,124-137,154,157-197,214-218,288-289,344-351,427-432H,24-25,30-37,42-47,68-106,111-123,271-273H2,1-23H3,(H2,274,352)(H2,275,353)(H2,276,354)(H,283,294)(H,284,295)(H,290,380)(H,291,381)(H,292,419)(H,293,420)(H,296,382)(H,297,392)(H,298,355)(H,299,356)(H,300,357)(H,301,387)(H,302,393)(H,303,405)(H,304,399)(H,305,400)(H,306,410)(H,307,413)(H,308,414)(H,309,423)(H,310,394)(H,311,377)(H,312,389)(H,313,406)(H,314,416)(H,315,383)(H,316,388)(H,317,391)(H,318,384)(H,319,401)(H,320,396)(H,321,412)(H,322,415)(H,323,402)(H,324,403)(H,325,385)(H,326,395)(H,327,411)(H,328,418)(H,329,379)(H,330,397)(H,331,407)(H,332,378)(H,333,386)(H,334,398)(H,335,404)(H,336,421)(H,337,390)(H,338,358)(H,339,417)(H,340,422)(H,341,408)(H,342,409)(H,359,360)(H,361,362)(H,363,364)(H,365,366)(H,367,368)(H,369,370)(H,371,372)(H,373,374)(H,375,376)(H,425,426)(H4,277,278,285)(H4,279,280,286)(H4,281,282,287)/t134-,135-,136-,137-,154-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,187-,188-,189-,190-,191-,192-,193-,194-,195-,196-,197-,214-,215-,216-,217-,218-/m0/s1
Inchi Key
GVUGOAYIVIDWIO-UFWWTJHBSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Epidermal Growth Factor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?