Przejdź do
AABH9ABBC962
AA BLOCKS, INC.
Des-1,2,3-Leuprolide
Synonim(y):
(2S)-1-[(2S,5S,8R,11S,14S)-14-amino-2-(3-{[amino(imino)methyl]amino}propyl)-15-hydroxy-11-(4-hydroxybenzyl)-5,8-diisobutyl-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadec-1-anoyl]-N-ethyl-2-pyrrolidineca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C37H62O8N10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.96
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C37H62N10O8/c1-6-41-35(54)30-10-8-16-47(30)36(55)26(9-7-15-42-37(39)40)43-32(51)27(17-21(2)3)45-33(52)28(18-22(4)5)46-34(53)29(44-31(50)25(38)20-48)19-23-11-13-24(49)14-12-23/h11-14,21-22,25-30,48-49H,6-10,15-20,38H2,1-5H3,(H,41,54)(H,43,51)(H,44,50)(H,45,52)(H,46,53)(H4,39,40,42)/t25-,26-,27-,28+,29-,30-/m0/s1
Inchi Key
GLCZVWJJUYVLEG-CKJBBXNYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)