Przejdź do zawartości
Merck

AABH9ABC1D3A

AA BLOCKS, INC.

4-[1-(4-chlorophenyl)-2-aziranyl]pyridine

Synonim(y):

4-[1-(4-chlorophenyl)-2-aziridinyl]pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H11N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.7
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C13H11ClN2/c14-11-1-3-12(4-2-11)16-9-13(16)10-5-7-15-8-6-10/h1-8,13H,9H2

Inchi Key

BVZSSXOUAZMZLX-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów