Przejdź do
AABH9BD8A681
AA BLOCKS, INC.
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboximidamide sulfate
Synonim(y):
sulfuric acid compound with 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19O6N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.37
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H17N3O2.H2O4S/c1-16-10-5-8-3-4-15(12(13)14)7-9(8)6-11(10)17-2;1-5(2,3)4/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,13,14);(H2,1,2,3,4)
Inchi Key
LDGBVLZTLHOPBA-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)