Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-8-6-7-9-11(10)12(2,3)4;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Inchi Key
YETYXHVMTISNHZ-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
RT
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?