Merck
AABH9BD8EA22
AA BLOCKS, INC.
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Synonim(y):
2,8,9-trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H22N4Cl1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.73
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
Inchi Key
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)