Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH9BD94DC2

AA BLOCKS, INC.

H-Ser-Tyr-betaNA

Synonim(y):

(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-[(1S)-1-(4-hydroxybenzyl)-2-(2-naphthylamino)-2-oxoethyl]propanamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C22H23O4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.44
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)/t19-,20-/m0/s1

Inchi Key

MAQKGNBGUVFWNR-PMACEKPBSA-N

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów