Przejdź do
AABH9BD9775F
AA BLOCKS, INC.
Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester
Synonim(y):
dibenzyl ((2R,3S)-4-(benzyloxy)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl) phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C26H31O7P/c1-26(28,21-30-17-22-11-5-2-6-12-22)25(27)20-33-34(29,31-18-23-13-7-3-8-14-23)32-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25,27-28H,17-21H2,1H3/t25-,26+/m1/s1
Inchi Key
BCLRWWIOYQIQTQ-FTJBHMTQSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)