Przejdź do
AABH9BD97E83
AA BLOCKS, INC.
L-Fucose-1-phosphate disodium salt
Synonim(y):
sodium (3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O8P1Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.1
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13O8P.2Na/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12;;/h2-9H,1H3,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6?;;/m0../s1
Inchi Key
JPJQYRZIJVIUSX-MOQCCXJMSA-L
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)