Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C15H20O6.C15H30O5/c1-14(6-16)9-5-15(11(17)4-7(9)12(18)19)8(13(20)21)2-3-10(14)15;16-12-8-4-6-10-14(18)13(17)9-5-2-1-3-7-11-15(19)20/h4,8-11,16-17H,2-3,5-6H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21);13-14,16-18H,1-12H2,(H,19,20)
Inchi Key
ZLGIYFNHBLSMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.