Przejdź do
15580
Boron
≥95% (boron), amorphous powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-151-2
MDL number:
eCl@ss:
38120101
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (boron)
form
amorphous powder
reaction suitability
core: boron, reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
particle size
≤1 μm
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Boron compounds are used as Lewis acid catalysts in organic synthesis, enabling efficient and selective chemical transformations, offering a potentially more sustainable option for advanced synthetic chemistry. Click here for more information.
Application
Boron (amorphous powder) has been used as a boron source to synthesize hexagonal boron nitride (h-BN), boron doped diamond (BDD) and europium-doped BN nanotubes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF49337231GF74687080GF28460752
Boron monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
GF49337231
Boron
Boron monofilament, 10m, diameter 0.2mm
GF74687080
Boron
Boron granule, 15 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99%
GF28460752
Boron
description
≥95% (boron), amorphous powder
description
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
description
monofilament, 10m, diameter 0.2mm
description
granule, 15 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99%
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst, core: boron
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥95% (boron)
assay
-
assay
-
assay
99%
form
amorphous powder
form
monofilament
form
foil
form
granular
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I can't believe the particle size of this Boron is 1 μm, because of other Boron particle size. Is this information correct?
    1 answer
    1. The particle size of this material is verified on a lot-specific basis by the FSSS method (Fisher Sub Sieve Sizer).
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/15580-BULK-FBCCJ9753.pdf