Przejdź do
17520
4-Bromo-DL-mandelic acid
technical, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-085-1
Beilstein/REAXYS Number:
1567909
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
mp
116-118 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
InChI key
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-DL-mandelic acid (4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid) may be used in the synthesis of (.+-.)-methyl 4-bromo-α-hydroxyphenylacetate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)