Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 630,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-626-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
mp
180-185 °C (lit.)
functional group
ketone, thioether
SMILES string
CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C14H11NOS/c1-9(16)10-6-7-14-12(8-10)15-11-4-2-3-5-13(11)17-14/h2-8,15H,1H3
InChI key
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description The NOX1 Inhibitor, ML171, also referenced under CAS 6631-94-3, controls the biological activity of NOX1. |
| assay 95% | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 180-185 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form powder |
| functional group ketone, thioether | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?