Przejdź do
175684
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ND4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
448125
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
mass shift
M+8
mass shift
M+8
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13814-01-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)