Przejdź do
187828
2-tert-Butylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-806-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
43-46 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butylcyclohexanol is the major metabolite of (+/-)-2-tert-butylcyclohexanone.
Application
2-tert-Butylcyclohexanol was used in the synthesis of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate via reaction with methacryloyl chloride in the presence of triethylamine.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)