Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
color
dark violet
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
548 nm
ε (extinction coefficient)
≥90000 at 546-550 nm at 0.008 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Conn′s technique for bacteria in soil and Kreyberg′s stain for keratin and mucus
- counterstaining hematoxylin
- staining cellular inclusions, together with Bismark brown
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified by the BSC, Dye content ≥80 % | description Dye content 95 %, ≥96% (HPLC) | description 95% | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| color dark violet | color red to brown | color - | color - |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) bioburden testing |
| composition Dye content, ≥80% | composition Dye content, 95% | composition - | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rose bengal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?